4-[(Trifluormethyl)thio]anilin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
4-((Trifluoromethyl)thio)aniline
CFF1301.
FL4015.5
FL4015.10
CHMPCFF1301.EA
0
EUR
CHMPCFF1301.
CHMPFL4015.5
CHMPFL4015.10
4-[(Trifluormethyl)thio]anilin
4-[(Trifluormethyl)thio]anilin
Formel:
C₇H₆F₃NS Molecular Weight: 193.19 g/mol |
MDL:
MFCD00040926 CAS-Nummer: 372-16-7 EINECS: 206-744-4 UN: 2810 ADR: 6.1 III |