4'-Brom-3'-(trifluormethyl)acetanilid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
N-(4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetamide
CFF430.25
CFF430.50
FL4304.5
CHMPCFF430.25EA
481
EUR
CHMPCFF430.25
CHMPCFF430.50
CHMPFL4304.5
4'-Brom-3'-(trifluormethyl)acetanilid
4'-Brom-3'-(trifluormethyl)acetanilid
Formel:
C₉H₇BrF₃NO Molecular Weight: 282,07 g/mol |
MDL:
MFCD00052361 CAS-Nummer: 41513-05-7 |