ω-Chlor-ω,ω-difluoracetophenon
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-Chlor-2,2-difluoracetophenon, α-Chlor-α,α-difluoracetophenon
FL4392.1
CHMPFL4392.1EA
0
EUR
CHMPFL4392.1
ω-Chlor-ω,ω-difluoracetophenon
ω-Chlor-ω,ω-difluoracetophenon
Formel:
(C₆H₅)C(O)CClF₂ |
MDL:
MFCD00042123 CAS-Nummer: 384-67-8 |