4-Chlor-1,3-difluorbenzol

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 1-Chloro-2,4-difluorobenzene

FL4394.25 FL4394.100
CHMPFL4394.25EA 0 EUR
CHMPFL4394.25 CHMPFL4394.100
4-Chlor-1,3-difluorbenzol
4-Chlor-1,3-difluorbenzol
Formel: C₆H₃ClF₂
Molecular Weight: 148.54 g/mol
Siedepunkt: 127
Schmelzpunkt: –26 °C
Dichte: 1.353 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00042569
CAS-Nummer: 1435-44-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR