Diisopropylamin ≥99%

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

Synonyme: N-Isopropyl-2-propanamin

FL5001.2L
CHMPFL5001.2LEA 0 EUR
CHMPFL5001.2L
Diisopropylamin ≥99%
Diisopropylamin
Formel: C₆H₁₅N
Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 0,717 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008862
CAS-Nummer: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03219

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR