α,α,α,2,4,6-Hexafluortoluol

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

FL5853.5 FL5853.10
CHMPFL5853.5EA 0 EUR
CHMPFL5853.5 CHMPFL5853.10
α,α,α,2,4,6-Hexafluortoluol
α,α,α,2,4,6-Hexafluortoluol
Formel: C₇H₂F₆
Siedepunkt: 105…107 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,475 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00190109
CAS-Nummer: 122030-04-0
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR