3,5-Dihydroxytoluol Monohydrat

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: Orcin Monohydrat, 5-Methylresorcin Monohydrat

FL5922.POR
CHMPFL5922.POREA 0 EUR
CHMPFL5922.POR
3,5-Dihydroxytoluol Monohydrat
3,5-Dihydroxytoluol Monohydrat
Formel: C₇H₈O₂·1H₂O
Molecular Weight: 142,15 g/mol
Siedepunkt: 290 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56…61 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (4 °C)
Flammpunkt: 159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149092
CAS-Nummer: 6153-39-5
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR