α,α,α,2-Tetrafluortoluol

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 2-Fluorbenzotrifluorid, 1-Fluor-2-(trifluormethyl)benzol

FL6192.POR
CHMPFL6192.POREA 0 EUR
CHMPFL6192.POR
α,α,α,2-Tetrafluortoluol
α,α,α,2-Tetrafluortoluol
Formel: C₇H₄F₄
Molecular Weight: 164,1 g/mol
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –51,15 °C
Dichte: 1,293 g/cm³ (26 °C)
MDL: MFCD00000374
CAS-Nummer: 392-85-8
EINECS: 206-880-4
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR