1-Fluor-2,4,6-trimethylpyridiniumtetrafluoroborat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-Fluoro-2,4,6-trimethylpyridinium Tetrafluoroborate
FL6456.POR
CHMPFL6456.POREA
0
EUR
CHMPFL6456.POR
1-Fluor-2,4,6-trimethylpyridiniumtetrafluoroborat
1-Fluoro-2,4,6-trimethylpyridiniumtetrafluoroborate
Formel:
C₈H₁₁BF₅N Molecular Weight: 226,98 g/mol |
MDL:
MFCD00153182 CAS-Nummer: 109705-14-8 |