1-Fluor-2,4,6-trimethylpyridiniumtrifluormethansulfonat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-Fluoro-2,4,6-trimethylpyridin-1-ium trifluoromethanesulphonate
FL6457.POR
CHMPFL6457.POREA
0
EUR
CHMPFL6457.POR
1-Fluor-2,4,6-trimethylpyridiniumtrifluormethansulfonat
1-Fluoro-2,4,6-trimethylpyridiniumtrifluoromethanesulphonate
Formel:
C₉H₁₁F₄NO₃S |
MDL:
MFCD00067525 CAS-Nummer: 107264-00-6 |