4-Nitro-2-(trifluormethyl)anisol
Lieferant: CHEMPUR
FL6744.10
CHMPFL6744.10EA 0 EUR
CHMPFL6744.10
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anisol
4-Nitro-2-(trifluormethyl)anisol
Formel: C₈H₆F₃NO₃
MDL: MFCD00007328
CAS-Nummer: 654-76-2
EINECS: 211-507-3
UN: 2811
ADR: 6.1,I