Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

FL7316.POR 007316-25G
CHMPFL7316.POREA 0 EUR
CHMPFL7316.POR FLUO007316-25G
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat
Tetrabutylammoniumtetrafluoroborat
Formel: C₁₆H₃₆BF₄N
Schmelzpunkt: 159…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011634
CAS-Nummer: 429-42-5
EINECS: 207-058-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR