4-(Difluormethoxy)phenylessigsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-(4-(Difluoromethoxy)phenyl)acetic acid
FL7869.POR
CHMPFL7869.POREA
0
EUR
CHMPFL7869.POR
4-(Difluormethoxy)phenylessigsäure
4-(Difluormethoxy)phenylessigsäure
Formel:
C₉H₈F₂O₃ Molecular Weight: 202,1600 g/mol |
MDL:
MFCD00236239 CAS-Nummer: 243659-15-6 |