2-Hydroxythiophenol

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 2-Hydroxybenzolthiol, o-Hydroxythiophenol, 2-Hydroxyphenylmercaptan, 1-Hydroxy-2-mercaptobenzol, 2-Mercaptophenol, 2-Hydroxybenzol-1-thiol

FL8733.1 008733-5G 008733-25G
CHMPFL8733.1EA 0 EUR
CHMPFL8733.1 FLUO008733-5G FLUO008733-25G
2-Hydroxythiophenol
2-Hydroxythiophenol
Formel: C₆H₆OS
Molecular Weight: 126.18 g/mol
Siedepunkt: 224
Schmelzpunkt: 20
Dichte: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 97
MDL: MFCD00040447
CAS-Nummer: 1121-24-0
EINECS: 214-326-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR