2,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
1-(2,4-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 2,4-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid, 2,4-Dichlorphenylhydrazin Hydrochlorid
CFF1011.
FL8957.POR
008957-100G
008957-25G
CHMPCFF1011.EA
0
EUR
CHMPCFF1011.
CHMPFL8957.POR
FLUO008957-100G
FLUO008957-25G
2,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
2,4-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₇Cl₃N₂ Molecular Weight: 213.49 g/mol |
MDL:
MFCD00012929 CAS-Nummer: 5446-18-4 EINECS: 226-659-6 |