4-Fluorbenzalchlorid

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: α,α-Dichlor-4-fluortoluol

FL9192.POR
CHMPFL9192.POREA 0 EUR
CHMPFL9192.POR
4-Fluorbenzalchlorid
4-Fluorbenzalchlorid
Formel: C₇H₅Cl₂F
Molecular Weight: 179,02 g/mol
Siedepunkt: 81 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,3525 g/cm³ (18 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000832
CAS-Nummer: 456-19-9
EINECS: 207-258-5
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR