1H,1H,2H,3H,3H-Tridecafluor-1,2-nonandiol
Lieferant: CHEMPUR
FL9475.POR
CHMPFL9475.POREA 0 EUR
CHMPFL9475.POR
1H,1H,2H,3H,3H-Tridecafluor-1,2-nonandiol
1H,1H,2H,3H,3H-Tridecafluor-1,2-nonandiol
Formel: C₉H₇F₁₃O₂
MDL: MFCD00042262
CAS-Nummer: 107650-06-6