3-Methoxyphenylisothiocyanat
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3-Methoxyphenylisothiocyanate
FL9513.POR
009513-25G
009513-5G
CHMPFL9513.POREA
0
EUR
CHMPFL9513.POR
FLUO009513-25G
FLUO009513-5G
3-Methoxyphenylisothiocyanat
3-Methoxyphenylisothiocyanat
Formel:
C₈H₇NOS Molecular Weight: 165.22 g/mol Siedepunkt: 84 °C (1 mmHg) Dichte: 1.1788 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00040335 CAS-Nummer: 3125-64-2 |