Natriumhydroxid

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

FL9862.POR
CHMPFL9862.POREA 0 EUR
CHMPFL9862.POR
Natriumhydroxid
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 1390 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 323 °C
Dichte: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8,II
REACH: 01-2119457892-27
Merck Index: 14,08627

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR