(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Hydroxypropyl Betadex, Hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (2-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, HP-β-CD
FL9871.POR
CHMPFL9871.POREA
0
EUR
CHMPFL9871.POR
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin
(2-Hydroxylpropyl)-β-cyclodextrin
Formel:
C₆₃H₁₁₂O₄₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16621721 CAS-Nummer: 128446-35-5 |