4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazol
Lieferant: CHEMPUR
FL9907.POR
CHMPFL9907.POREA 0 EUR
CHMPFL9907.POR
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazol
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
Formel: C₄H₈N₄
MDL: MFCD00051647
CAS-Nummer: 3530-15-2