4-(Chlormethyl)-3,5-dimethylisoxazol
Lieferant: CHEMPUR
JFD00628.250
JFD00628DA
CHMPJFD00628.250EA
0
EUR
CHMPJFD00628.250
MAYBJFD00628DA
4-(Chlormethyl)-3,5-dimethylisoxazol
4-(Chloromethyl)-3,5-dimethylisoxazole
Formel:
C₆H₈ClNO Molecular Weight: 145,59 g/mol |
MDL:
MFCD00003154 CAS-Nummer: 19788-37-5 EINECS: 243-312-4 |