(2-Pyridyl)essigsäureethylester

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: Ethyl-(2-pyridyl)acetat

JFD03587.250 JFD03587.1
CHMPJFD03587.250EA 0 EUR
CHMPJFD03587.250 MAYBJFD03587.1
(2-Pyridyl)essigsäureethylester
(2-Pyridyl)essigsäureethylester
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165.19 g/mol
Siedepunkt: 302
Schmelzpunkt: 86…90 °C
Dichte: 1.08 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006359
CAS-Nummer: 2739-98-2
EINECS: 220-365-1

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR