Cyclopropylbenzol

Lieferant: CHEMPUR

JFD03956.250 JFD03956.1
CHMPJFD03956.250EA 0 EUR
CHMPJFD03956.250 MAYBJFD03956.1
Cyclopropylbenzol
Cyclopropylbenzol
Formel: C₉H₁₀
Molecular Weight: 118.18 g/mol
Siedepunkt: 173.6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –31 °C
Dichte: 0.9317 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001275
CAS-Nummer: 873-49-4
EINECS: 212-839-1
UN: 3295
ADR: 3 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR