2-Fluor-4-hydroxybenzonitril

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 2-Fluor-4-hydroxybenzoesäurenitril

KM10855.250 KM10855DA
CHMPKM10855.250EA 0 EUR
CHMPKM10855.250 MAYBKM10855DA
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
2-Fluor-4-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄FNO
Molecular Weight: 137,11 g/mol
Siedepunkt: 261 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼124 °C
Dichte: 1,45 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00192177
CAS-Nummer: 82380-18-5
EINECS: 422-810-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR