4-(2-Hydroxyethyl)phenol
Lieferant: CHEMPUR
Achtung
Synonyme: Tyrosol, 4-Hydroxyphenethylalkohol, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethylalkohol
KS-5274-10MG
CHMPKS-5274-10MGEA 0 EUR
CHMPKS-5274-10MG
4-(2-Hydroxyethyl)phenol
2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol
Formel: C₈H₁₀O₂
Molecular Weight: 138,17 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 90…92 °C
MDL: MFCD00002902
CAS-Nummer: 501-94-0
EINECS: 207-930-8