5-Iod-o-toluidin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 2-Amino-4-iodtoluol, 5-Iod-2-methylanilin
MB00009.250
CHMPMB00009.250EA 0 EUR
CHMPMB00009.250
5-Iod-o-toluidin
5-Iod-o-toluidin
Formel: C₇H₈IN
Molecular Weight: 233,05 g/mol
Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 48…49 °C
MDL: MFCD00051531
CAS-Nummer: 83863-33-6
EINECS: 281-094-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III