Triphenylphosphinsulfid

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

MB00227.250
CHMPMB00227.250EA 0 EUR
CHMPMB00227.250
Triphenylphosphinsulfid
Triphenylphosphine sulphide
Formel: C₁₈H₁₅PS
Schmelzpunkt: 162…164 °C
Dichte: 1,191 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00004917
CAS-Nummer: 3878-45-3
EINECS: 223-407-7
UN: 3464
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR