3,5-Dimethoxybenzonitril
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 3,5-Dimethoxybenzoesäurenitril
MB00259.250
CHMPMB00259.250EA 0 EUR
CHMPMB00259.250
3,5-Dimethoxybenzonitril
3,5-Dimethoxybenzonitril
Formel: C₉H₉NO₂
Molecular Weight: 163,18 g/mol
Siedepunkt: 283 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 92 °C
MDL: MFCD00001804
CAS-Nummer: 19179-31-8
EINECS: 242-858-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III