2,3-Dichlorchinoxalin
Lieferant: CHEMPUR
MGH00028.250
CHMPMGH00028.250EA 0 EUR
CHMPMGH00028.250
2,3-Dichlorchinoxalin
2,3-Dichloroquinoxaline
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 199,04 g/mol
Siedepunkt: 301 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 152…153 °C
MDL: MFCD00006720
CAS-Nummer: 2213-63-0
EINECS: 218-667-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III