6-Bromveratraldehyd
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
6-Bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, 2-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
RH00868.250
RH00868.1
CHMPRH00868.250EA
0
EUR
CHMPRH00868.250
MAYBRH00868.1
6-Bromveratraldehyd
6-Bromveratraldehyd
Formel:
C₉H₉BrO₃ Molecular Weight: 245.07 g/mol Siedepunkt: 300 Schmelzpunkt: 151 |
MDL:
MFCD00003301 CAS-Nummer: 5392-10-9 EINECS: 226-390-4 |