2,6-Dimethyl-4-pyron

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: 2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-on, 2,6-Dimethyl-γ-pyron

RH00935.250 RH00935.1
CHMPRH00935.250EA 0 EUR
CHMPRH00935.250 MAYBRH00935.1
2,6-Dimethyl-4-pyron
2,6-Dimethyl-4-pyron
Formel: C₇H₈O₂
Molecular Weight: 124.14 g/mol
Siedepunkt: 248
Schmelzpunkt: 130…131 °C
Dichte: 1.17 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00006579
CAS-Nummer: 1004-36-0
EINECS: 213-719-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR