5-Fluor-2-indolcarbonsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
RH01182.250
CHMPRH01182.250EA
0
EUR
CHMPRH01182.250
5-Fluor-2-indolcarbonsäure
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆FNO₂ Molecular Weight: 179,15 g/mol Schmelzpunkt: 258…259 °C |
MDL:
MFCD00005612 CAS-Nummer: 399-76-8 EINECS: 206-919-5 |