4-Nitrobenzamid
Lieferant: CHEMPUR
RH01465.250 RH01465.1
CHMPRH01465.250EA 0 EUR
CHMPRH01465.250 MAYBRH01465.1
4-Nitrobenzamid
4-Nitrobenzamid
Formel: C₇H₆N₂O₃
Schmelzpunkt: 198…202 °C
Dichte: 1,59 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007994
CAS-Nummer: 619-80-7
EINECS: 210-613-7