1-(Chlormethyl)naphthalin

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

RH01466.250 RH01466.1
CHMPRH01466.250EA 0 EUR
CHMPRH01466.250 MAYBRH01466.1
1-(Chlormethyl)naphthalin
1-(Chlormethyl)naphthalin
Formel: C₁₁H₉Cl
Siedepunkt: 291 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 32 °C
Dichte: 1,174 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 132 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004042
CAS-Nummer: 86-52-2
EINECS: 201-678-2
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR