2',5'-Dimethoxyacetophenon

Lieferant: CHEMPUR

RJC03725.250 RJC03725.1
CHMPRJC03725.250EA 0 EUR
CHMPRJC03725.250 MAYBRJC03725.1
2',5'-Dimethoxyacetophenon
2',5'-Dimethoxyacetophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₃
Siedepunkt: 294 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 18…20 °C
Dichte: 1,139 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008728
CAS-Nummer: 1201-38-3
EINECS: 214-858-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR