Anthranilohydrazid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
2-Aminobenzhydrazid, 2-Aminobenzoesäurehydrazid, 2-Aminobenzol-1-carbohydrazid, 2-Aminobenzohydrazid
S01773.250
S01773.1
CHMPS01773.250EA
0
EUR
CHMPS01773.250
MAYBS01773.1
Anthranilohydrazid
Anthranilohydrazid
Formel:
C₇H₉N₃O Molecular Weight: 151.17 g/mol Siedepunkt: 378 Schmelzpunkt: 123 |
MDL:
MFCD00017056 CAS-Nummer: 1904-58-1 EINECS: 217-604-7 |