4'-Methylacetophenon

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: Methyl-p-tolylketon, 1-(4-Methylphenyl)ethanon, p-Methylacetophenon

SB00418.250 SB00418.1
CHMPSB00418.250EA 0 EUR
CHMPSB00418.250 MAYBSB00418.1
4'-Methylacetophenon
4'-Methylacetophenon
Formel: C₉H₁₀O
Molecular Weight: 134.18 g/mol
Siedepunkt: 226
Schmelzpunkt: 28
Dichte: 1.013 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 92
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008751
CAS-Nummer: 122-00-9
EINECS: 204-514-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR