(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
SB00615.250
SB00615.1
CHMPSB00615.250EA
0
EUR
CHMPSB00615.250
MAYBSB00615.1
(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Formel:
C₂₀H₂₀ClOP Molecular Weight: 342.8 g/mol Schmelzpunkt: 190 |
MDL:
MFCD00011800 CAS-Nummer: 4009-98-7 EINECS: 223-664-5 |