Cyclobutancarbonsäurechlorid

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: Cyclobutancarbonylchlorid

SB01065.1 SB01065.10 SB01065.50
CHMPSB01065.1EA 0 EUR
CHMPSB01065.1 CHMPSB01065.10 CHMPSB01065.50
Cyclobutancarbonsäurechlorid
Cyclobutancarbonsäurechlorid
Formel: C₅H₇ClO
Molecular Weight: 118.56 g/mol
Siedepunkt: 60
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001319
CAS-Nummer: 5006-22-4
EINECS: 225-680-8
UN: 2920
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR