4-Bromveratrol

Lieferant: CHEMPUR

SB01150.250 SB01150.1
CHMPSB01150.250EA 0 EUR
CHMPSB01150.250 MAYBSB01150.1
4-Bromveratrol
4-Bromveratrol
Formel: C₈H₉BrO₂
Siedepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,5068 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008381
CAS-Nummer: 2859-78-1
EINECS: 220-677-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR