p-Phenylendiamin

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

SB01579.250 SB01579.1
CHMPSB01579.250EA 0 EUR
CHMPSB01579.250 MAYBSB01579.1
p-Phenylendiamin
p-Phenylendiamin
Formel: C₆H₈N₂
Siedepunkt: 267 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 139…141 °C
Dichte: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007901
CAS-Nummer: 106-50-3
EINECS: 203-404-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07439

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR