3-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3-(5-Oxazolyl)aniline
SEW00990DA
SEW00990.10
MAYBSEW00990DAEA
0
EUR
MAYBSEW00990DA
CHMPSEW00990.10
3-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
3-(1,3-Oxazol-5-yl)anilin
Formel:
C₉H₈N₂O Molecular Weight: 160,1700 g/mol |
MDL:
MFCD00052191 CAS-Nummer: 157837-31-5 |