2-(Trifluormethoxy)benzylamin
Lieferant: CHEMPUR
|
Gefahr
|
Synonyme:
(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
SEW02173.250
CHMPSEW02173.250EA
0
EUR
CHMPSEW02173.250
2-(Trifluormethoxy)benzylamin
2-(Trifluormethoxy)benzylamin
Formel:
C₈H₈F₃NO Molecular Weight: 191,15 g/mol Siedepunkt: 77 °C (12 mmHg) |
MDL:
MFCD00085176 CAS-Nummer: 175205-64-8 UN: 2735 ADR: 8,III |