Chlordimethylsilan

Lieferant: CHEMPUR

SILS03775.
CHMPSILS03775.EA 0 EUR
CHMPSILS03775.
Chlordimethylsilan
Chlordimethylsilan
Formel: C₂H₇ClSi
Siedepunkt: 34,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –111 °C
Dichte: 0,863 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –28 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000495
CAS-Nummer: 1066-35-9
EINECS: 213-912-0
UN: 2924
ADR: 3,I
REACH: 01-2119486782-25

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR