Chlortrimethylsilan

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

SILS04800.
CHMPSILS04800.EA 0 EUR
CHMPSILS04800.
Chlortrimethylsilan
Chlortrimethylsilan
Formel: C₃H₉ClSi
Siedepunkt: 59 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 0,8576 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000502
CAS-Nummer: 75-77-4
EINECS: 200-900-5
UN: 1298
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457596-25

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR