Diethoxymethylphenylsilan
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Diethoxy(methyl)(phenyl)silane
SILS06255.
CHMPSILS06255.EA
0
EUR
CHMPSILS06255.
Diethoxymethylphenylsilan
Diethoxymethylphenylsilan
Formel:
C₁₁H₁₈O₂Si Molecular Weight: 210,35 g/mol |
MDL:
MFCD00048541 CAS-Nummer: 775-56-4 EINECS: 212-275-6 |