Diethoxymethylsilan
Lieferant: CHEMPUR
SILS06260.
CHMPSILS06260.EA 0 EUR
CHMPSILS06260.
Diethoxymethylsilan
Diethoxymethylsilan
Formel: C₅H₁₄O₂Si
MDL: MFCD00026749
CAS-Nummer: 2031-62-1
EINECS: 217-982-3