Dimethoxymethylvinylsilan
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
Dimethoxy(methyl)(vinyl)silane
SILS06829.
CHMPSILS06829.EA
0
EUR
CHMPSILS06829.
Dimethoxymethylvinylsilan
Dimethoxymethylvinylsilan
Formel:
C₅H₁₂O₂Si Molecular Weight: 132,23 g/mol |
MDL:
MFCD00129170 CAS-Nummer: 16753-62-1 EINECS: 240-816-6 |