Methoxytrimethylsilan

Lieferant: CHEMPUR

Synonyme: Trimethyl(methoxy)silan

SILS10974.
CHMPSILS10974.EA 0 EUR
CHMPSILS10974.
Methoxytrimethylsilan
Methoxytrimethylsilan
Formel: C₄H₁₂OSi
Molecular Weight: 104.22 g/mol
Siedepunkt: 49…51 °C (1013 hPa)
Dichte: 0.755 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008344
CAS-Nummer: 1825-61-2
EINECS: 217-369-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR